Merck
ENAH581686B9
Enamine
N-cyclohexyl-3,4-dimethylbenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.34
Numer MDL:
Iupac Name
N-cyclohexyl-3,4-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C15H21NO/c1-11-8-9-13(10-12(11)2)15(17)16-14-6-4-3-5-7-14/h8-10,14H,3-7H2,1-2H3,(H,16,17)
Klucz InChI
CRVWBTCVHJBKKG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461383
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461383
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)