Merck
ENAH58168585
Enamine
1-(1-fluoro-2-methylpropan-2-yl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.16
Numer MDL:
Iupac Name
1-(1-fluoro-2-methylpropan-2-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17FN2.2ClH/c1-8(2,7-9)11-5-3-10-4-6-11;;/h10H,3-7H2,1-2H3;2*1H
Klucz InChI
RWJGOWFNPNSKPX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7462214
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7462214
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)