Merck
ENAH5816851C
Enamine
ethyl 5-fluoro-2-methoxy-3-azabicyclo[3.1.1]hept-2-ene-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.22
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 5-fluoro-2-methoxy-3-azabicyclo[3.1.1]hept-2-ene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14FNO3/c1-3-15-8(13)10-4-9(11,5-10)6-12-7(10)14-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
AETNDUBQGLNLLE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460501
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460501
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)