Merck
ENAH5802F3B3
Enamine
3-(dimethylamino)piperidine-3-carboxamide dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.16
Numer MDL:
Iupac Name
3-(dimethylamino)piperidine-3-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O.2ClH/c1-11(2)8(7(9)12)4-3-5-10-6-8;;/h10H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,12);2*1H
Klucz InChI
ZNQKXOJRQISEPT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433071
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433071
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)