Merck
ENAH5802F378
Enamine
2-methoxy-N,5-dimethylaniline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.67
Numer MDL:
Iupac Name
2-methoxy-N,5-dimethylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-7-4-5-9(11-3)8(6-7)10-2;/h4-6,10H,1-3H3;1H
Klucz InChI
YVIFJTCCXIYUQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444389
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444389
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)