Merck
ENAH5802F29A
Enamine
2-amino-N-cyclohexyl-N,3-dimethylbutanamide; trifluoroacetic acid
Wybierz wielkość
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
2.5 G
8772,75 zł
5 G
12 885,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7433083-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
2.5 G
8772,75 zł
5 G
12 885,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.36
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7433083-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexyl-N,3-dimethylbutanamide 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C12H24N2O.C2HF3O2/c1-9(2)11(13)12(15)14(3)10-7-5-4-6-8-10;3-2(4,5)1(6)7/h9-11H,4-8,13H2,1-3H3;(H,6,7)
Klucz InChI
LGSACOJPLJIDCE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433083
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433083
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)