Merck
ENAH5802F25E
Enamine
(5-methylfuran-2-yl)(2-methyloxolan-2-yl)methanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
1904,85 zł
100 MG
2741,40 zł
250 MG
3823,65 zł
500 MG
5917,95 zł
1 G
7526,70 zł
2.5 G
14 552,55 zł
5 G
21 438,00 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7430774-50MG
1904,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1904,85 zł
100 MG
2741,40 zł
250 MG
3823,65 zł
500 MG
5917,95 zł
1 G
7526,70 zł
2.5 G
14 552,55 zł
5 G
21 438,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.72
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7430774-50MG
1904,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(5-methylfuran-2-yl)(2-methyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO2.ClH/c1-8-4-5-9(14-8)10(12)11(2)6-3-7-13-11;/h4-5,10H,3,6-7,12H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
ANINKXFJZKENRL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430774
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430774
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)