Merck
ENAH5802F24B
Enamine
7-(azetidin-3-yloxy)quinoline dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
7-(azetidin-3-yloxy)quinoline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2O.2ClH/c1-2-9-3-4-10(6-12(9)14-5-1)15-11-7-13-8-11;;/h1-6,11,13H,7-8H2;2*1H
Klucz InChI
KANILWZMFUDAMI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439020
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439020
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)