Merck
ENAH5802F1C2
Enamine
3-(2,2-difluoroethoxy)pyrazin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.14
Numer MDL:
Iupac Name
3-(2,2-difluoroethoxy)pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H7F2N3O/c7-4(8)3-12-6-5(9)10-1-2-11-6/h1-2,4H,3H2,(H2,9,10)
Klucz InChI
HCALTEGTIZHQEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5145582
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5145582
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)