Merck
ENAH5802F1B4
Enamine
3-methyl-1-(piperidin-1-yl)butan-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.3
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-1-(1-piperidinylmethyl)propylamine
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-9(2)10(11)8-12-6-4-3-5-7-12/h9-10H,3-8,11H2,1-2H3
Klucz InChI
AEBCFQAXYZSMIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425244
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425244
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)