Merck
ENAH5802F17E
Enamine
4-(difluoromethyl)bicyclo[2.2.1]heptan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.66
Numer MDL:
Iupac Name
4-(difluoromethyl)bicyclo[2.2.1]heptan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13F2N.ClH/c9-6(10)7-1-3-8(11,5-7)4-2-7;/h6H,1-5,11H2;1H
Klucz InChI
QTYGYSBKUORBPU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434624
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434624
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)