Merck
ENAH5802F177
Enamine
2,4-difluoro-6-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.6
Numer MDL:
Iupac Name
2,4-difluoro-6-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F2NO.ClH/c1-11-6-3-4(8)2-5(9)7(6)10;/h2-3H,10H2,1H3;1H
Klucz InChI
HUQYXXBCWVFKAN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442700
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442700
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)