Merck
ENAH5802F0D8
Enamine
6-fluoro-3-methylpyridin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.13
Numer MDL:
Iupac Name
6-fluoro-3-methylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c1-4-2-3-5(7)9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Klucz InChI
BIDQOVZGGDRMSX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7059914
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7059914
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)