Merck
ENAH5802F02A
Enamine
tert-butyl 4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidine-1-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
963,00 zł
250 MG
1284,75 zł
500 MG
2220,75 zł
1 G
2905,20 zł
2.5 G
5490,90 zł
5 G
8035,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7430582-100MG
963,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
963,00 zł
250 MG
1284,75 zł
500 MG
2220,75 zł
1 G
2905,20 zł
2.5 G
5490,90 zł
5 G
8035,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.41
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7430582-100MG
963,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H29N3O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-7-5-13(6-8-18)17-11-9-16(4)10-12-17/h13H,5-12H2,1-4H3
Klucz InChI
PUGUVPMTGGMMAB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430582
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430582
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)