Merck
ENAH5802EFE9
Enamine
ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate; oxalic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.28
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate oxalate
Inchi Code
1S/C12H14F3NO2.C2H2O4/c1-2-18-11(17)7-10(16)8-4-3-5-9(6-8)12(13,14)15;3-1(4)2(5)6/h3-6,10H,2,7,16H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
Klucz InChI
XRZSNDINQRBDLK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
OC(=O)C(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501874
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501874
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)