Merck
ENAH5802EF62
Enamine
[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methoxy]phosphonic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.6
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N3O4P.ClH/c1-4-8-2-5(6(7)9-4)3-13-14(10,11)12;/h2H,3H2,1H3,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);1H
Klucz InChI
FJVASARTLHQZAU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441632
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441632
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)