Merck
ENAH5802EF61
Enamine
7lambda6-thia-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4,7,7-tetrone
Wybierz wielkość
100 MG
980,55 zł
250 MG
1314,00 zł
500 MG
2285,10 zł
1 G
2981,25 zł
2.5 G
5654,70 zł
5 G
8263,80 zł
10 G
12 159,90 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-5084016-100MG
980,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
980,55 zł
250 MG
1314,00 zł
500 MG
2285,10 zł
1 G
2981,25 zł
2.5 G
5654,70 zł
5 G
8263,80 zł
10 G
12 159,90 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-5084016-100MG
980,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
7-thia-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione 7,7-dioxide
Inchi Code
1S/C7H10N2O4S/c10-5-7(9-6(11)8-5)2-1-3-14(12,13)4-7/h1-4H2,(H2,8,9,10,11)
Klucz InChI
IXAVCDGXOSIGJE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5084016
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5084016
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)