Merck
ENAH5802EF1C
Enamine
4-benzylpiperidine-2,6-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-benzyl-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c14-11-7-10(8-12(15)13-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,14,15)
Klucz InChI
ZBSZDPUOBXDFSR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356110
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356110
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)