Merck
ENAH5802EED7
Enamine
spiro[bicyclo[3.2.1]octane-3,4'-imidazolidine]-2',5'-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
Iupac Name
(1R,3r,5S)-spiro[bicyclo[3.2.1]octane-3,4'-imidazolidine]-2',5'-dione
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c13-8-10(12-9(14)11-8)4-6-1-2-7(3-6)5-10/h6-7H,1-5H2,(H2,11,12,13,14)
Klucz InChI
IFIAXYXFJVHQES-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497278
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497278
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)