Merck
ENAH5802EEB0
Enamine
ethyl N-[(1-methylpyrrolidin-3-yl)methyl]carbamate hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1548,00 zł
250 MG
2133,00 zł
500 MG
3238,65 zł
1 G
4092,75 zł
2.5 G
7836,75 zł
5 G
11 504,70 zł
10 G
16 956,90 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7424761-100MG
1548,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1548,00 zł
250 MG
2133,00 zł
500 MG
3238,65 zł
1 G
4092,75 zł
2.5 G
7836,75 zł
5 G
11 504,70 zł
10 G
16 956,90 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.71
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7424761-100MG
1548,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
ethyl ((1-methylpyrrolidin-3-yl)methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2.ClH/c1-3-13-9(12)10-6-8-4-5-11(2)7-8;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,12);1H
Klucz InChI
RTJZAVMOQDQVOH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7424761
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7424761
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)