Merck
ENAH5802EDE2
Enamine
2-(dimethylamino)benzene-1,4-diol
Wybierz wielkość
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
5 G
22 128,30 zł
10 G
32 716,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7442044-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
5 G
22 128,30 zł
10 G
32 716,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.18
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7442044-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
93-95
Iupac Name
2-(dimethylamino)benzene-1,4-diol
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-9(2)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5,10-11H,1-2H3
Klucz InChI
UWUNWZJAUUXNBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442044
Melting Point
93-95
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442044
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)