Merck
ENAH5802ED1C
Enamine
tert-butyl N-[(1r,3r)-3-(cyanomethyl)cyclobutyl]carbamate
Wybierz wielkość
100 MG
2074,50 zł
250 MG
2881,80 zł
500 MG
4426,20 zł
1 G
5613,75 zł
2.5 G
10 808,55 zł
5 G
15 892,20 zł
10 G
23 462,10 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7426648-100MG
2074,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2074,50 zł
250 MG
2881,80 zł
500 MG
4426,20 zł
1 G
5613,75 zł
2.5 G
10 808,55 zł
5 G
15 892,20 zł
10 G
23 462,10 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.28
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7426648-100MG
2074,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl ((1r,3r)-3-(cyanomethyl)cyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-8(7-9)4-5-12/h8-9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9-
Klucz InChI
CGRMLTVZKMRNRN-KYZUINATSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426648
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426648
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)