Merck
ENAH5802ECEC
Enamine
3-(azepan-1-yl)propanenitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.24
Numer MDL:
Iupac Name
3-(1-azepanyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H16N2/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8-11/h1-5,7-9H2
Klucz InChI
GDQLRKPUJAWNNP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173913
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173913
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)