Merck
ENAH5802ECD9
Enamine
2-(5-methylthiophen-3-yl)acetonitrile
Wybierz wielkość
100 MG
1963,35 zł
250 MG
2718,00 zł
500 MG
4174,65 zł
1 G
5292,00 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-204176-100MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1963,35 zł
250 MG
2718,00 zł
500 MG
4174,65 zł
1 G
5292,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.21
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-204176-100MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(5-methyl-3-thienyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H7NS/c1-6-4-7(2-3-8)5-9-6/h4-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
STMUCCWHUNLHJX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)