Merck
ENAH5802ECD7
Enamine
2-(5-amino-2-methyl-1H-imidazol-1-yl)acetonitrile hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.62
Numer MDL:
Iupac Name
2-(5-amino-2-methyl-1H-imidazol-1-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N4.ClH/c1-5-9-4-6(8)10(5)3-2-7;/h4H,3,8H2,1H3;1H
Klucz InChI
VBXSYSPBVPHONZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426125
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426125
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)