Merck
ENAH5802EC3C
Enamine
2-(dimethylphosphoryl)-2-methylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.64
Numer MDL:
Iupac Name
dimethyl(2-methylpyrrolidin-2-yl)phosphine oxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16NOP.ClH/c1-7(10(2,3)9)5-4-6-8-7;/h8H,4-6H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
VKFNBRLFMUVNKT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355345
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355345
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)