Merck
ENAH5802EB4C
Enamine
1-(2,4-difluoropyridin-3-yl)ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.12
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2,4-difluoropyridin-3-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H5F2NO/c1-4(11)6-5(8)2-3-10-7(6)9/h2-3H,1H3
Klucz InChI
PLKWTOVBVYYKHF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443206
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443206
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)