Merck
ENAH5802EAEA
Enamine
(1-phenylcyclopropyl)hydrazine hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
3006,90 zł
100 MG
3931,20 zł
250 MG
5610,15 zł
500 MG
8839,35 zł
1 G
11 337,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7427655-50MG
3006,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
3006,90 zł
100 MG
3931,20 zł
250 MG
5610,15 zł
500 MG
8839,35 zł
1 G
11 337,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.67
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7427655-50MG
3006,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
(1-phenylcyclopropyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.ClH/c10-11-9(6-7-9)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,11H,6-7,10H2;1H
Klucz InChI
CWUHGCWQYAXQNB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427655
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427655
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)