Merck
ENAH5802EA7F
Enamine
methyl 2,5-dicyanobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.17
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2,5-dicyanobenzoate
Inchi Code
1S/C10H6N2O2/c1-14-10(13)9-4-7(5-11)2-3-8(9)6-12/h2-4H,1H3
Klucz InChI
BVUXZERFSVCPBC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2629699
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2629699
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)