Merck
ENAH5802E9B3
Enamine
3-[(2-chlorophenyl)methylidene]-1H,2H,3H-cyclopenta[b]quinoline-9-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.79
Iupac Name
(3Z)-3-(2-chlorobenzylidene)-2,3-dihydro-1H-cyclopenta[b]quinoline-9-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C20H14ClNO2/c21-16-7-3-1-5-12(16)11-13-9-10-15-18(20(23)24)14-6-2-4-8-17(14)22-19(13)15/h1-8,11H,9-10H2,(H,23,24)/b13-11-
Klucz InChI
DBLZUTWTBPGNJZ-QBFSEMIESA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00909
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00909
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)