Merck
ENAH5802E939
Enamine
lithium(1+) ion 2-acetyl-5,5-dioxo-5lambda6-thia-2-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylate
Wybierz wielkość
50 MG
2127,15 zł
100 MG
3074,85 zł
250 MG
4297,50 zł
500 MG
6655,05 zł
1 G
8480,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7425048-50MG
2127,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2127,15 zł
100 MG
3074,85 zł
250 MG
4297,50 zł
500 MG
6655,05 zł
1 G
8480,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.2
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7425048-50MG
2127,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
lithium 2-acetyl-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylate 5,5-dioxide
Inchi Code
1S/C9H13NO5S.Li/c1-6(11)10-4-9(5-10)7(8(12)13)2-3-16(9,14)15;/h7H,2-5H2,1H3,(H,12,13);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KQGUEDZIBMEMKB-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425048
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425048
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)