Merck
ENAH5802E883
Enamine
3-cyclopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.16
Numer MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O4/c11-6-5(7(12)13)3-9-8(14)10(6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,9,14)(H,12,13)
Klucz InChI
HNJMPGQKNSAEQC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433864
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433864
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)