Merck
ENAH5802E81A
Enamine
5-oxo-5H,6H-imidazo[1,2-c]pyrimidine-7-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.13
Numer MDL:
Iupac Name
5-oxo-5,6-dihydroimidazo[1,2-c]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O3/c11-6(12)4-3-5-8-1-2-10(5)7(13)9-4/h1-3H,(H,9,13)(H,11,12)
Klucz InChI
RNTZHOMQHSROIX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440089
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440089
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)