Merck
ENAH5802E53C
Enamine
methyl 4-(1-aminocyclopropyl)-2-methylbenzoate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.72
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-(1-aminocyclopropyl)-2-methylbenzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c1-8-7-9(12(13)5-6-12)3-4-10(8)11(14)15-2;/h3-4,7H,5-6,13H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
ZEXJEIUYZHSXMH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430239
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430239
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)