Merck
ENAH5802E53B
Enamine
methyl 2-amino-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.22
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-13-8-4-3-6(9(14)15-2)5-7(8)12-10(13)11/h3-5H,1-2H3,(H2,11,12)
Klucz InChI
VDWKHDHTVLIQBH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425809
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425809
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)