Merck
ENAH5802E4CA
Enamine
methyl 4,4-dimethylpyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.67
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4,4-dimethylpyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2)5-9-4-6(8)7(10)11-3;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
OBMMQLPHMBRQAU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439066
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439066
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)