Merck
ENAH5802E3DB
Enamine
ethyl 3-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
1760,85 zł
250 MG
2515,50 zł
500 MG
3972,15 zł
1 G
5089,50 zł
2.5 G
9974,25 zł
5 G
14 759,55 zł
10 G
21 890,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-3286279-100MG
1760,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1760,85 zł
250 MG
2515,50 zł
500 MG
3972,15 zł
1 G
5089,50 zł
2.5 G
9974,25 zł
5 G
14 759,55 zł
10 G
21 890,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.1
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-3286279-100MG
1760,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
ethyl 3-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)9-8(11)7-5-3-4-6-13(7)12-9/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
ZJLVYRRKWYTUGV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3286279
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3286279
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)