Merck
ENAH5802E3B7
Enamine
2-chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidine
Wybierz wielkość
50 MG
1907,10 zł
100 MG
2837,25 zł
250 MG
4054,05 zł
500 MG
6394,05 zł
1 G
8195,85 zł
2.5 G
16 069,95 zł
5 G
23 768,55 zł
10 G
35 257,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7434767-50MG
1907,10 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1907,10 zł
100 MG
2837,25 zł
250 MG
4054,05 zł
500 MG
6394,05 zł
1 G
8195,85 zł
2.5 G
16 069,95 zł
5 G
23 768,55 zł
10 G
35 257,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.57
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7434767-50MG
1907,10 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H5ClF2N2/c1-6(8,9)4-2-3-10-5(7)11-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
GCKITAKNLKJIJD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434767
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434767
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)