Merck
ENAH5802E3B1
Enamine
5-bromo-4-(morpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
Wybierz wielkość
100 MG
1044,90 zł
250 MG
1407,60 zł
500 MG
2466,45 zł
1 G
3145,05 zł
2.5 G
5958,90 zł
5 G
8725,95 zł
10 G
12 844,35 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-3276391-100MG
1044,90 zł
Dostępność
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1044,90 zł
250 MG
1407,60 zł
500 MG
2466,45 zł
1 G
3145,05 zł
2.5 G
5958,90 zł
5 G
8725,95 zł
10 G
12 844,35 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.11
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-3276391-100MG
1044,90 zł
Dostępność
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5-bromo-4-morpholinopyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H11BrN4O/c9-6-5-11-8(10)12-7(6)13-1-3-14-4-2-13/h5H,1-4H2,(H2,10,11,12)
Klucz InChI
KWJWDMNRVWCVIR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3276391
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3276391