Merck
ENAH5802E2EA
Enamine
2-amino-1-(3-bromo-4-methylphenyl)ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.55
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-1-(3-bromo-4-methylphenyl)ethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10BrNO.ClH/c1-6-2-3-7(4-8(6)10)9(12)5-11;/h2-4H,5,11H2,1H3;1H
Klucz InChI
PHLWWLCPOJFXMT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425072
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425072
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)