Merck
ENAH5802E010
Enamine
N-[2-(2-oxo-1,3-oxazinan-3-yl)ethyl]acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer MDL:
Iupac Name
N-(2-(2-oxo-1,3-oxazinan-3-yl)ethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O3/c1-7(11)9-3-5-10-4-2-6-13-8(10)12/h2-6H2,1H3,(H,9,11)
Klucz InChI
XORIKGKTBZTHEF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432110
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432110
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)