Merck
ENAH5802E008
Enamine
5-methyl-5-(trifluoromethyl)morpholin-3-one
Wybierz wielkość
50 MG
1573,65 zł
100 MG
2340,00 zł
250 MG
3346,20 zł
500 MG
5276,70 zł
1 G
6762,60 zł
2.5 G
13 256,10 zł
5 G
19 615,05 zł
10 G
29 086,20 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-3116610-50MG
1573,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1573,65 zł
100 MG
2340,00 zł
250 MG
3346,20 zł
500 MG
5276,70 zł
1 G
6762,60 zł
2.5 G
13 256,10 zł
5 G
19 615,05 zł
10 G
29 086,20 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.13
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-3116610-50MG
1573,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5-methyl-5-(trifluoromethyl)morpholin-3-one
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2/c1-5(6(7,8)9)3-12-2-4(11)10-5/h2-3H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
PXZLZYPFQHMUIC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3116610
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3116610
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)