Merck
ENAH5802DF89
Enamine
methyl 3-[4-(bromomethyl)phenyl]propanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.13
Numer MDL:
mp
38-42
Iupac Name
methyl 3-(4-(bromomethyl)phenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-14-11(13)7-6-9-2-4-10(8-12)5-3-9/h2-5H,6-8H2,1H3
Klucz InChI
RSNAZWRZAAVNKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759221
Melting Point
38-42
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759221
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)