Merck
ENAH5802DE5B
Enamine
3-[(quinolin-2-yl)methylidene]piperazin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.28
Iupac Name
(3E)-3-(2-quinolinylmethylene)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C14H13N3O/c18-14-13(15-7-8-16-14)9-11-6-5-10-3-1-2-4-12(10)17-11/h1-6,9,15H,7-8H2,(H,16,18)/b13-9+
Klucz InChI
QLSITWHUNWVGOS-UKTHLTGXSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23497
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23497
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)