Merck
ENAH5802DD5C
Enamine
1-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}cyclopropane-1-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.38
Numer MDL:
Iupac Name
1-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)cyclopropane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H22O2Si/c1-10(2,3)14(4,5)13-9-11(8-12)6-7-11/h8H,6-7,9H2,1-5H3
Klucz InChI
ARFIJDLRSPOAEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428114
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428114
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)