Kluczowe dokumenty
ENAH5802DCCF
Enamine
5-methyl-1,3-oxazole-4-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
5-methyl-1,3-oxazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H5NO2/c1-4-5(2-7)6-3-8-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
QRSJREWBZNZGGU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268340
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268340
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)