Merck
ENAH38A2DB6A
Enamine
imino(methyl)(pyridin-3-yl)-lambda6-sulfanone hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.67
Numer MDL:
Iupac Name
S-methylenepyridine-3-sulfinamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2OS.ClH/c1-10(7,9)6-3-2-4-8-5-6;/h2-5H,1H2,(H2,7,9);1H
Klucz InChI
JTOIJKKABLORKR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355073
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355073
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)