Merck
ENAH38A2DA20
Enamine
(7-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.12
Numer MDL:
Iupac Name
(7-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c11-8-2-1-7-3-4-12-10(6-13)9(7)5-8/h1-2,5,10,12-13H,3-4,6H2
Klucz InChI
GMGDYNCOIUJSST-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352771
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352771
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)