Merck
ENAH38A2D95D
Enamine
1-{[(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]sulfanyl}butan-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.32
Numer MDL:
Iupac Name
1-({[(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]sulfanyl}methyl)propylamine
Inchi Code
1S/C9H17N3S/c1-3-8(10)6-13-7-9-11-4-5-12(9)2/h4-5,8H,3,6-7,10H2,1-2H3
Klucz InChI
XLDKGALGGSHVKN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766860
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766860
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)