Merck
ENAH38A2D8C4
Enamine
6-azaspiro[2.5]octane-1-carbonitrile hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.66
Numer MDL:
Iupac Name
6-azaspiro[2.5]octane-1-carbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.ClH/c9-6-7-5-8(7)1-3-10-4-2-8;/h7,10H,1-5H2;1H
Klucz InChI
URPMUVUCJZJMEA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764353
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764353
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)